Learn More
Thermo Scientific™ Detergente líquido Nalgene™ L900
Código de producto. 10769041
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10769041 4 l paquete de 4
1 options
Código de producto. 10769041 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9004000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    231.30€ / paquete de 4
    Ahorro 47.70€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Limpie a fondo todo el instrumental de laboratorio de plástico, con una fórmula respetuosa con el medio ambiente que no causará agrietamiento, fisuras por tensión o deslustre si se utiliza como se indica.
Limpie a fondo todo el instrumental de laboratorio de plástico, especialmente el policarbonato, con el detergente líquido Thermo Scientific™ Nalgene™ L900. Su fórmula ecológica evita el cuarteado, la fisuración y el deslustre del plástico, cuando se aplica directamente.
  • Para uso manual o a máquina
  • Biodegradable
  • No tóxico
  • Poco espumante
  • Especialmente formulado para instrumental de laboratorio de plástico Nalgene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción L900 Detergente Líquido; L900 Detergente Líquido , 1.06 gal .
Cantidad 4 Pk.
Volumen (imperial) 1.06 gal .
Volumen (métrico) 4 l