Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de HDPE Nalgene™: estériles, envasados a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10446083
Cambiar vista
Click to view available options
Acabado del cuello:
20-415
24-415
38-430
Fit for Purpose:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 240
paquete de 280
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Acabado del cuello Fit for Purpose unitSize
10446083 20-415 Estéril paquete de 280
10757563 24-415 Estéril paquete de 200
10456083 38-430 Estéril paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10446083 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3421510200
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cierre los frascos para medios de cultivo cuadrados de PET/PETG con los tapones de HDPE, que proporcionan un sellado a prueba de fugas y fiable.
Cierre los frascos para medios de cultivo cuadrados de PET/PETG con los tapones de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, que proporcionan un sellado a prueba de fugas† y fiable. Estos fiables tapones de polietileno de alta densidad están irradiados con rayos gamma para proporcionar un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6.
Tapones de HDPE natural
  • Disponibles con acabado de cuello de 20-415, 24-415 y 38-430
  • Sin componentes de origen animal (ACD)
  • Se ajustan a frascos de PET y PETG para medios de cultivo Nalgene, que se venden por separado sin tapones
Nota: Los tapones solo se ajustan a frascos Thermo Scientific Nalgene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Descripción Tapón para frascos de medios de cultivo
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 280
N.° por paquete 280
Envase A granel
Esterilidad Estéril
Acabado del cuello 20-415
Certificaciones/conformidad USP Clase VI, USP <661.1>, no citotóxico, no hemolítico, no pirogénico.
Fit for Purpose Estéril
Tipo de producto Tapón de rosca
Para utilizar con (equipo) Frascos cuadrados de PET/PETG para medios de cultivo Nalgene
Mostrar más Mostrar menos
The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.