Learn More
Thermo Scientific™ Paquete de probetas graduadas variadas de plástico Nalgene™
Description
Una forma práctica y rentable de empezar a preparar un nuevo laboratorio, montar kits de laboratorio de estudiantes o renovar un laboratorio existente. Siete tamaños, de 10 a 1000 ml.
Una forma práctica y rentable de empezar a preparar un nuevo laboratorio, montar kits de laboratorio de estudiantes o renovar un laboratorio existente. Los paquetes de probetas graduadas variadas de plástico Thermo Scientific™ Nalgene™ incluyen una probeta de cada: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas que están serigrafiadas para facilitar la lectura. Sin articulaciones, lo que permite realizar siempre lecturas fiables. La gran base ofrece estabilidad a la probeta en la mesa de trabajo, lo que evita el volcado de materiales peligrosos. No se rompen ni astillan como el instrumental de laboratorio de vidrio. Aptas para uso en alimentación y bebidas.
- Incluye siete probetas, una de cada tamaño: 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml
- Cumplen con garantías los requisitos de precisión de ASTM Clase B, E1272.
- Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
- Gran base octogonal azul que evita el giro y la caída.
- Generosa boquilla de vertido que permite dispensar líquidos fácilmente.
- Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resistentes a impactos a temperaturas por encima de - 40 °C
- Esterilizables en autoclave/graduados
- Cumple con las normas ASTM clase B, E1272 clase B y 21 CFR parte 177.1520 para uso de alimentos o bebidas
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 ml, 10 ml, 100 ml, 25 ml, 250 ml, 50 ml, 500 ml |
| Material | PPCO |
| Certificaciones/conformidad | ASTM, CFR 21 Parte 177.1520, E1272 |
| Báscula | ml |
| Incluye | Base de polipropileno azul |
| Cantidad | 7/Pk. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Subdivisión | Sí |
| Forma | Redondo |
| Temperatura máx. (imperial) | 250 °F |
| Show More |
Notas:
- La esterilización en autoclave afecta a la precisión de la graduación.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.