Learn More
Thermo Scientific™ Probeta graduada plástica de resina de fluorocarbono (PFA) Nalgene™
Descripción
Mida productos químicos agresivos y otros líquidos sin riesgo de rotura con la probeta graduada de resina de fluorocarbono (PFA) Thermo Scientific™ Nalgene™, con una extraordinaria resistencia química. Esta probeta tolera un amplio rango de temperaturas, de - 270 °C a + 250 °C. Graduaciones en incrementos de 2 ml con graduaciones numeradas moldeadas cada 10 ml, que no se borran.
- Bajo contenido de sustancias extraíbles; no contamina el contenido
- Generosa boquilla de vertido que permite dispensar líquidos fácilmente.
- Esterilizable en autoclave, graduada, PFA
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PFA |
| Tolerancia | ± 1,5 ml |
| Diámetro (imperial) | 1,55 in |
| Báscula | De 8 ml a 100 ml en incrementos de 2 ml |
| Diámetro (métrico) | 39,4 mm |
| Cantidad | 1 |
| Graduaciones | 2 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Límite de error | ±1.50mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.