Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
GREENER_CHOICE
Product Code. 10382991
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 mL
1 l
2 l
4 L
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
De 38 a 430 mm
Unit Size:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10382991 500 mL 28 mm paquete de 12
10702532 250 ml 24 mm paquete de 12
10643121 1 l De 38 a 430 mm paquete de 6
11359614 2 l De 38 a 430 mm paquete de 6
10159360 4 L 38-430 mm cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10382991
Brand: Thermo Scientific™ 20970016
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice los frascos HDPE de boca estrecha fluorado con tapón, fluorado por dentro y por fuera para mejorar las propiedades de barrera y reducir la adsorción e infiltración de disolventes, una alternativa económica a los recipientes de fluoropolímero.
Los frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Thermo Scientific Nalgene se pueden utilizar con la mayoría de ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos.
La fluoración de estos frascos de PEAD ofrece una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero.
  • Los frascos fluorados mejoran los resultados a largo plazo y evitan pérdidas por infiltración de disolventes.
  • Sus paredes de alta resistencia son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones.
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 171mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 2,86 in
Altura (imperial) 6,71 in
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 73mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Show More Show Less
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.