Learn More
Thermo Scientific™ Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10159360
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 mL
1 l
2 l
4 L
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
De 38 a 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10159360 4 L 38-430 mm cada uno
10702532 250 ml 24 mm paquete de 12
10382991 500 mL 28 mm paquete de 12
10643121 1 l De 38 a 430 mm paquete de 6
11359614 2 l De 38 a 430 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10159360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20970010
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los frascos HDPE de boca estrecha fluorado con tapón, fluorado por dentro y por fuera para mejorar las propiedades de barrera y reducir la adsorción e infiltración de disolventes, una alternativa económica a los recipientes de fluoropolímero.
Los frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Thermo Scientific Nalgene se pueden utilizar con la mayoría de ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos.
La fluoración de estos frascos de PEAD ofrece una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero.
  • Los frascos fluorados mejoran los resultados a largo plazo y evitan pérdidas por infiltración de disolventes.
  • Sus paredes de alta resistencia son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones.
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 L
Capacidad (imperial) 1 gal
Color Translúcido
Descripción Frasco de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 26mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 334mm
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Anchura (imperial) 6,02 in
Altura (imperial) 13,14 in
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 153mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.