Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas farmacéuticas con doble escala Nalgene™; PMP
Description
Evite las roturas con los graduados farmacéuticos de PMP de doble escala Thermo Scientific™ Nalgene™ transparentes y a prueba de rotura. Más ligeros que el vidrio, proporcionan una excelente resistencia a productos químicos. Graduadas en onzas y mililitros, y sin articulaciones que confundan las lecturas.
- Cumplen los requisitos de la normativa ASTM E1094
- Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
- Graduados
Specifications
Specifications
| Límite de error | ± 1,8 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad | 4 oz, 125 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro del área superior (imperial) | 2,39 in |
| Diámetro del área superior (métrico) | 60,7 mm |
| Tipo de producto | Probeta graduada |
| Forma | Cónicos |
| Tolerancia | ±1,8 ml |
| Tipo | Graduado farmacéutico |
| Show More |