Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca continua Nalgene™ con revestimiento para viales de suero: estériles, embalaje a granel, color azul
BIOPHARMA
Código de producto. 10078962
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
10078962 Blanco paquete de 2000
10252523 Negro paquete de 2000
10262523 Amarillo paquete de 2000
10170173 Verde paquete de 2000
10552995 Rojo paquete de 2000
10457043 Azul paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10078962 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3421580021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1845.00€
    1704.00€ / paquete de 2000
    Ahorro 141.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Elimine la necesidad de un tapón de caucho con la solución de sellado de seguridad de estos tapones de rosca continua para viales de suero.
Eliminate the need for a rubber stopper with the safe-sealing solution of high density polyetylene (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Continuous Thread Lined Closures for Serum Vials.
Características:
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Revestimiento hecho de un núcleo de polietileno de baja densidad (LDPE) entre dos caras de HDPE sólido
  • Hay tapones de distintos colores disponibles
Información para pedidos:
los tapones para viales de suero se embalan a granel en cajas de 2000 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción Cierres de vial de suero
Material (revestimiento) Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE])
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 22,1 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Estéril
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Línea de productos Nalgene
Material del cierre Caucho
Tipo de tapón Rosca continua revestida
Cantidad 2000 cajas
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Viales de suero estériles de PETG (se venden por separado)
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 14,2 mm
Tipo de producto Tapón de vial de suero
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.