Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PETG transparentes para diagnóstico Nalgene™ con tapón: estériles, embalaje a granel
BIOPHARMA
Código de producto. 10157082
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10157082 5 ml paquete de 500
10501465 10 ml paquete de 500
10777263 20 ml paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10157082 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420350005
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Toma de muestras, almacenamiento y envío de pequeños volúmenes de reactivos valiosos con estos frascos para diagnóstico PETC ideales para su uso en infinidad de aplicaciones estériles de poco volumen.
Muestree, almacene y envíe reactivos valiosos de pequeño volumen con los frascos para diagnóstico de PETG transparentes Thermo Scientific™ Nalgene. Estos frascos son ideales para el uso en kits de pruebas y en numerosas aplicaciones estériles de poco volumen.
Características:
  • Tereftalato de polietileno (PETG) con excelente claridad para ver el contenido
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Incluye un tapón blanco de polietileno de alta densidad (HDPE) con revestimiento para un sellado a prueba de fugas†
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en bandejas envueltas al vacío con los tapones montados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,16 oz, 5 ml
Capacidad (métrico) 5 ml
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 11 mm
Material PETG
N.º por caja 500
N.° por paquete 100
Esterilidad Estéril
Acabado del cuello 20-415 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 44 mm
Anchura (imperial) 0,876 in
Altura (imperial) 0,45 in
Revestimiento del tapón Con revestimiento
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 22 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 0,16 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los viales de suero cumplen los requisitos de 21CFR177.1315 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Tipo de producto Frasco de boca estrecha
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.