Learn More
Thermo Scientific™ Tubos lineales Nalgene™ 489 de LDPE, DI de 3/8
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11324675
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/8 pulg
5/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 12,7 mm
1/4 pulg, 6,35 mm
3/4 pulg, 19,0 mm
3/8 pulg, 9,52 mm
5/8 pulg, 15,9 mm
Presión máxima:
10,48 bar (152 psig) a 23 °C (73 °F), 5,24 bar (76 psig) a 63 °C (145 °F), 76 psig at 145°F
12,34 bar (179 psig) a 63 °C (145 °F), 24,68 bar (358 psig) a 23 °C (73 °F), 358 psig at 73°F
3,30 bar (48 psig) a 63 °C (145 °F), 6,61 bar (96 psig) a 23 °C (73 °F), 96 psig at 73°F
59 psig a 145 °C (63 °F), 8,1 bar (118 psig) a 23 °C
7,37 bar (107 psig) a 63 °C (145 °F), 14,75 bar (214 psig) a 23 °C (73 °F), 214 psig at 73°F
Tamaño de la unidad:
30 metros
30.40 metro
30.48 metro
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
11324675 1/2 pulg 5/8 pulg, 15,9 mm 59 psig a 145 °C (63 °F), 8,1 bar (118 psig) a 23 °C 30.40 metro
11384665 1/8 pulg 1/4 pulg, 6,35 mm 12,34 bar (179 psig) a 63 °C (145 °F), 24,68 bar (358 psig) a 23 °C (73 °F), 358 psig at 73°F 30.48 metro
11304675 1/4 pulg 3/8 pulg, 9,52 mm 7,37 bar (107 psig) a 63 °C (145 °F), 14,75 bar (214 psig) a 23 °C (73 °F), 214 psig at 73°F 30 metros
11314675 3/8 pulg 1/2 pulg, 12,7 mm 10,48 bar (152 psig) a 23 °C (73 °F), 5,24 bar (76 psig) a 63 °C (145 °F), 76 psig at 145°F 30 metros
11334675 5/8 pulg 3/4 pulg, 19,0 mm 3,30 bar (48 psig) a 63 °C (145 °F), 6,61 bar (96 psig) a 23 °C (73 °F), 96 psig at 73°F 30.40 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11324675 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 80100500
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vea los niveles de líquidos fácilmente con estos tubos lineales de LDPE 489 translúcidos, asequibles y muy adecuado para un uso industrial y de laboratorio.
Visualice los niveles de líquido con facilidad con los tubos de LDPE lineales y translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 489. Asequibles y muy adecuados para uso industrial y de laboratorio, estos tubos de polietileno de baja densidad son menos flexibles que los tubos de PVC Nalgene 180 pero se pueden doblar para facilitar las configuraciones.
Características:
  • Tubo semirrígido (dureza de durómetro 50 Shore D), asequible y excelente para uso industrial y en laboratorios.
  • Atóxico, carece de olor y sabor. Este tubo de calidad alimentaria cumple la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos.
  • Los tubos se pueden doblar para facilitar la instalación, se pueden esterilizar con sustancias químicas para reutilizarlos y tienen una resistencia química superior.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple las normativas de la FDA sobre uso alimentario.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/2 pulg
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material LDPE
Diámetro exterior (imperial) 5/8 pulg, 15,9 mm
Longitud global (imperial) 100 pies
Longitud global (métrico) 30,48 m
Grosor (imperial) 1/16 pulg
Grosor (métrico) 0,16 cm
Cantidad de embalaje 1 pieza de tubo, 15,24 m (100 m) de longitud
Color Translúcido
Dureza Durómetro 50(D)
Flexibility Radio de curvatura de 8xDE
Presión máxima 59 psig a 145 °C (63 °F), 8,1 bar (118 psig) a 23 °C
Max. Operating Temperature (English) 175 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 79 °C
Tipo de producto Tubos semirrígidos
Mostrar más Mostrar menos
Nota: No cumple la norma 51 de la NSF sobre uso de zonas alimentarias.