Descripción
NAIF1 Polyclonal specifically detects NAIF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | NAIF1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | bA379C10.2, C9orf90RP11-379C10.2, chromosome 9 open reading frame 90, DKFZp762G199, nuclear apoptosis inducing factor 1, nuclear apoptosis-inducing factor 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NAIF1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |