Learn More
NAALADase-like 1/NAALADL1 Antibody, FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18009019 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18009019 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18009019 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298362F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAALADase-like 1/NAALADL1 Polyclonal specifically detects NAALADase-like 1/NAALADL1 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NAALADase-like 1/NAALADL1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen I100, NAALADASEL, NAALADL1 N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase-like 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAALADase-like 1/NAALADL1 (Pro29-Leu745).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10004
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus