Learn More
NAALADase-2/NAALAD2 Antibody (756030) [HRP], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732227 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30732227 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30732227 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7658H
Mouse Monoclonal Antibody
NAALADase-2/NAALAD2 Monoclonal antibody specifically detects NAALADase-2/NAALAD2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NAALADase-2/NAALAD2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 756030
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen GCPIII, glutamate carboxypeptidase III, GPCIII, MGC116996, MGC26353, NAADALASE2, NAALADase II, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase 2, N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase II, N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase 2, N-acetylated-alpha-linked acidic dipeptidase II
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human NAALADase-2/NAALAD2, Lys32-Leu740, Accession # Q9Y3Q0
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10003
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b