Learn More
Honeywell™ Respirador de media máscara N7700 doble
Código de producto. 12982405
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12982405 Pequeño cada uno
1 options
Código de producto. 12982405 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor N65770031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.85€
    27.55€ / paquete de 1
    Ahorro 18.30€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Las medias máscaras de filtro doble de alto rendimiento N7700 son ligeras con un diseño ergonómico de bajo perfil para un buen ajuste y comodidad para el usuario. La exclusiva banda para la cabeza tipo cuna y la pieza de yugo facilitan el ajuste. Sello de retorno contorneado para un excelente sellado facial que no causará molestias.
  • EPI de categoría III
  • EN 140, CE Cert 250 - 7700 Respir - Dic 2007
  • Máscara 100 % de silicona hipoalergénica para una mayor comodidad
  • Arnés de cuatro puntos de una unidad con correa para el cuello: fácil de usar y, gracias a su diseño ergonómico y al sistema de suspensión mejorado, se ajusta perfectamente en la parte superior de la cabeza, por lo que es muy cómodo
  • Reducción del espacio de aire viciado: menos aire exhalado reaspirado
  • Rápido de desmontar y limpiar, con piezas reemplazables; fácil mantenimiento
  • La válvula de exhalación superior permite que se exhale más cantidad de aire, así que los trabajadores se sienten más frescos y cómodos
  • El grosor variable en el área de sellado se ajusta al puente de la nariz para comodidad y ajuste mejorados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI CAT III, EN 140
Certificaciones (EN) EN 140
Tipo de conexión Rosca Rd40
Color Negro
Desechables Reutilizables
Tipo de filtro Clase 1
Tipo de producto Respirador de media máscara
Tamaño Pequeño
Con válvula de exhalación Sí
Material de la máscara 100 % silicona
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, industria farmacéutica; exposición a aerosoles que contienen bacterias o virus, manipulación de polvos, salas blancas, industria del petróleo y gas; manipulación de productos químicos sin riesgo de salpicaduras (detección de gases).
Correa para el cuello Sí
Strap Attachment Type Arnés de cuatro puntos de una unidad con correa para el cuello