missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6-methyladenosine (m6A) Antibody (17-3-4-1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18662847 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18662847 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18662847 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250525PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Human, Mouse, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N6-methyladenosine (m6A)
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 17-3-4-1
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation, Dot Blot
Formulación PBS
Alias de gen (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hapten N6-methyladenosine-5'-mono-phosphate conjugated to BSA of all N6-methyladenosine
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics, metabolism
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.