Learn More
Thermo Scientific Chemicals N4-Benzoilcitidina, 99 %
Código de producto. 15467079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467079 5 g 5 g
15477079 10 g 10 g
15487079 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467079 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65790.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13089-48-0 | C16H17N3O6 | 347.33 g/mol
N-Benzoylcytidine is a useful building block for oligoribonucleotide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-benzoilcitidina es un compuesto básico útil para la síntesis de oligorobucleótidos.
Solubilidad
Soluble en 1N NaOH a 10 mg/ml. También soluble en metanol o DMSO Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13089-48-0
Fórmula molecular C16H17N3O6
Peso molecular (g/mol) 347.33
Número MDL MFCD00010572,MFCD01457402
Clave InChI BNXBRFDWSPXODM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n6-benzoylcytidine, n-1-2r,4r,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-2-oxopyrimidin-4-yl benzamide
PubChem CID 133611947
Nombre IUPAC N-[1-[(2S,5S)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolano-2-il]-2-oxopirimidina-4-il]benzamida
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=CC(NC(=O)C2=CC=CC=C2)=NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-Benzoylcytidine
Punto de fusión 230°C to 234°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in 1N NaOH at 10mg/ml; Also soluble in methanol or DMSO
Rotación óptica +55° (c=0.1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.32
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino