Learn More
Elma™ Limpiador concentrado Lab Clean N10
Código de producto. 11862681
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
2,5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11862681 2,5 L 2.50 litro
11872681 10 L 10 litros
10411245 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11862681 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 8000076
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para su uso con instrumental de laboratorio fabricado con metal, incluyendo aluminio y aleaciones ligeras, vidrio, cerámica o plástico. Elma™ El limpiador concentrado Lab Clean N10 elimina suavemente las emulsiones y los depósitos de jabón de cal y evita que se vuelvan a depositar.
  • Agente de limpieza con pH neutro
  • También es una gran elección para la limpieza de instrumental de vidrio
  • Pruebe siempre la compatibilidad de Elma Lab Clean N10 con aleaciones de magnesio antes de su uso
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador Lab Clean N10
pH 8,2
Certificaciones/conformidad Anexo III, EC 648/2004
Composición Del 5 al 15 % de surfactantes aniónicos, del 5 al 15 % de surfactantes no iónicos, < 5 % de fosfatos , policarboxilatos
Concentración Unidad ultrasónica 2 %, lavavajillas 1 %
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento De 5 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de inmersión y salpicaduras de instrumentos de laboratorio y aplicaciones de talleres
Volumen (métrico) 2,5 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • elma lab clean N10 (ELC N10)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: isotridecanol ethoxylated, C10 fatty alcohol ethoxylated, sodium cumenesulphonate, potassium cumenes