missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-WASP, p Ser484, p Ser485 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18185783 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18185783 0.025 mL 25 microlitros
18198442 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18185783 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2296690.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

N-WASP Polyclonal specifically detects N-WASP in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno N-WASP (p Ser484, p Ser485)
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, ELISA 1:2000
Formulación 100 ul phosphate-buffered saline, 50% glycerol, 1 mg/ml BSA. with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O00401
Alias de gen N-WASPneural WiskNWASP, WiskDKFZp779G0847, WiskMGC48327
Símbolos de los genes WASL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phospho-N-WASP (S484/S485) synthetic peptide (coupled to KLH) corresponding to amino acid residues around serine 484 and 485 of human N-WASP. The human WASP sequence has a similar peptide sequence surrounding serine 483 and 484.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8976
Especificidad de la prueba The antibody detects a 63 kDa protein corresponding to the molecular weight of phosphorylated WASP on SDS-PAGE immunoBlots of Jurkat cell lysate. In rat brain, A431, human endothelial and SKN-SH cells, this antibody detects a 65 kDa protein corresponding to phosphorylated N-WASP.
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.