Learn More
n-undecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328297 50 g 50 g
11318297 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11328297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031807.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156.31 g/mol
n-Undecane is used as a mild sex attractant for various types of moths and cockroaches. It is also used as an internal standard in the gas chromatographic analysis. Further, it is used as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-21-4
Fórmula molecular C11H24
Peso molecular (g/mol) 156.31
Número MDL MFCD00008959
Clave InChI RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
Nombre IUPAC Undecano
SMILES CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Undecane
Punto de fusión -26°C
Color Incolora
Densidad 0.74 g/mL
Punto de ebullición 196°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Mild
Fórmula lineal CH3(CH2)9CH3
Índice de refracción 1.4173
Cantidad 50 g
Número UN UN2330
Información de solubilidad Miscible with ethyl alcohol and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Undecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Undecane