Learn More
n-undecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
2.50 litro
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10501201 100 mL 100 ml
10501391 500 mL 500 ml
10368573 2.5 L 2.50 litro
15274634 10 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10501201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140661000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-21-4
Fórmula molecular C11H24
Peso molecular (g/mol) 156.31
Número MDL MFCD00008959
Clave InChI RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
Nombre IUPAC Undecano
SMILES CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Undecane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.7400g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)9CH3
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, IV, 487
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.31
Presión de vapor 0.6hPa at 20°C
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Undecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.