Learn More
n-Undecano, 99,7 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11409711 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11409711 100 mL
1 options
Código de producto. 11409711 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215823180
CAS 1120-21-4
Fórmula molecular C11H24
Peso molecular (g/mol) 156.31
Número MDL MFCD00008959
Clave InChI RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
Nombre IUPAC Undecano
SMILES CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Undecane
Color Incolora
Densidad 0.744 at 25°C (water = 1)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.997
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.3
Forma física Liquid