Learn More
n-tridecano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531771 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10356590 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10043903 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10531771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139511000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-50-5
Fórmula molecular C13H28
Peso molecular (g/mol) 184.37
Número MDL MFCD00008979
Clave InChI IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
Nombre IUPAC tridecano
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tridecane
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5°C to 4°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 234.0°C
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)11CH3
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 171
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.36
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Tridecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.