Learn More
n-tridecano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473747 25 g 25 g
11483747 100 g 100 g
11493747 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11473747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18220.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-50-5 | C13H28 | 184.37 g/mol
n-Tridecane is used as a distillation chaser. It is a component of various fuels and solvents used in industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-tridecano se utiliza como producto de destilación. Es un componente de diversos combustibles y disolventes utilizados en el sector.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-50-5
Fórmula molecular C13H28
Peso molecular (g/mol) 184.37
Número MDL MFCD00008979
Clave InChI IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tridecane, tridekan, alkanes, c12-14, dodecane, methyl, unii-a3lzf0l939, tridecane, n, trd, tridecane, analytical standard, tridecan, tridecyl group
PubChem CID 12388
ChEBI CHEBI:35998
Nombre IUPAC tridecano
SMILES CCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tridecane
Punto de fusión -5°C
Densidad 0.755
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)11CH3
Índice de refracción 1.425
Cantidad 25 g
Beilstein 1733089
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.37
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Tridecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tridecane