Learn More
n-Triacontano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377425 250 mg 250 miligramos
11357425 1 g 1 g
11367425 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11377425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05386.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 638-68-6 | C30H62 | 422.826 g/mol
n-Triacontane is used to improve the threshold voltage and mobility for electrons of ambipolar organic light emitting field effect transistors with modified asymmetric electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-Triacontano se utiliza para mejorar la tensión umbral y la movilidad de los electrones de los transistores orgánicos de efecto campo emisores de luz ambipolares con electrodos asimétricos modificados.
Solubilidad
Soluble en benceno, cloroformo y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-68-6
Fórmula molecular C30H62
Peso molecular (g/mol) 422.826
Número MDL MFCD00009410
Clave InChI JXTPJDDICSTXJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-triacontane, triacontane, analytical standard, triacontane, acmc-1b4uf, n-triacontane 250mg, ch3-ch2 28-ch3
PubChem CID 12535
ChEBI CHEBI:31006
Nombre IUPAC triacontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Triacontane
Punto de fusión 65°C to 68°C
Punto de ebullición 455°C
Temperatura de inflamación 237°C (458°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 1777281
Información de solubilidad Soluble in benzene,chloroform and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.83
Porcentaje de pureza 99%