Learn More
n-Tetradecilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400431 5 g 5 g
11410431 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11400431 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19988.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1459-10-5 | C20H34 | 274.492 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1459-10-5
Fórmula molecular C20H34
Peso molecular (g/mol) 274.492
Número MDL MFCD00015080
Clave InChI JZALLXAUNPOCEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyltetradecane, benzene, tetradecyl, 1-tetradecylbenzene, tetradecane, 1-phenyl, myristylbenzene, n-tetradecylbenzene, unii-i0y9j0o95a, phenyl-n-tetradecane, acmc-209cvz, 1-phenyltetradecane, analytical standard
PubChem CID 15086
Nombre IUPAC Tetradecilbenceno
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tetradecylbenzene
Punto de fusión 9°C
Densidad 0.8565
Punto de ebullición 196°C (6 mmHg)
Índice de refracción 1.4856
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.49
Porcentaje de pureza 97%