Learn More
n-Tetracosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328978 25 g 25 g
11348978 5 g 5 g
11338978 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042462.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 646-31-1 | C24H50 | 338.664 g/mol
n-Tetracosane is a suitable solvent used in the synthesis of ZnS nanoparticle. It is also employed as the wax component to study the reduction in pour point of hydrocarbon solvents containing wax crystals on addition of polymer additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-31-1
Fórmula molecular C24H50
Peso molecular (g/mol) 338.664
Número MDL MFCD00009352
Clave InChI POOSGDOYLQNASK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tetracosane, lignocerane, unii-yq5h1m1d7i, tricosane, methyl, yq5h1m1d7i, tetracosane, analytical standard, tetracosane, acmc-1b0gq, n-tetracosane 5g, ksc357o9b
PubChem CID 12592
ChEBI CHEBI:32936
Nombre IUPAC tetracosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tetracosane
Punto de fusión 49°C to 52°C
Densidad 0.799
Punto de ebullición 391°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.66
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s