Learn More
n-tetracontano, 97 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316358 2 g 2 g
11306358 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11316358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011274.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 4181-95-7 | C40H82 | 563.10 g/mol
n-Tetracontane is used in a passivation layer in copper-phthalocyanine field-effect transistors for improving the charge carrier mobility and used to modify the quasi two-dimensional surface electron system on Au(111).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4181-95-7
Fórmula molecular C40H82
Peso molecular (g/mol) 563.10
Número MDL MFCD00015267
Clave InChI KUPLEGDPSCCPJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-tetracontane, unii-i79s9ixb9y, alkane c40, i79s9ixb9y, tetracontane, analytical standard, acmc-209jlw, n-tetracontane 500mg, tetracontane gc
PubChem CID 20149
Nombre IUPAC tetracontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Tetracontane
Punto de fusión 80°C to 84°C
Color Blanco
Densidad 0.779 g/mL
Punto de ebullición 150°C (0.001 mmHg)
Fórmula lineal CH3(CH2)38CH3
Cantidad 2 g
Beilstein 1800152
Información de solubilidad Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 563.09
Porcentaje de pureza ≤97%
Forma física Escamas