Learn More
N-fenildietanolamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398825 100 g 100 g
11308835 500 g 500 g
11318835 2500 g 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13931.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-07-0 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
N-Phenyldiethanolamine is used as phenylephrine intermediates, used as dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la N-fenildietanolamina se utiliza como intermedio de fenilefrina, que se emplea como intermedio de tintes.
Solubilidad
Soluble en agua 3 g/L a 20 ˚C.
Notas
Higroscópica sensible al aire & . Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-07-0
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.24
Número MDL MFCD00002845
Clave InChI OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
Nombre IUPAC 2-[N-(2-hidroxietil)anilino]etanol
SMILES OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyldiethanolamine
Punto de fusión 55°C to 59°C
Densidad 1.1
pH 8.2
Punto de ebullición 270°C
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal C6H5N(CH2CH2OH)2
Cantidad 100 g
Beilstein 2096832
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water 3g/L @ 20?C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 97%