Learn More
N-Fenildietanolamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11325066 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11325066 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10254750 500 g Frasco de vidrio 500 g
10675372 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325066 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130490025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-07-0 , 62-53-3
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.24
Número MDL MFCD00002845
Clave InChI OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
Nombre IUPAC 2-[N-(2-hidroxietil)anilino]etanol
SMILES OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyldiethanolamine
Nombre de nota 90-95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 59°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 270°C
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NC6H5
Cantidad 2.5 kg
Información de solubilidad Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,and ether (20°C)
Viscosidad 1.27 mPa.s (200°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Masa cristalina, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyldiethanolamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.