Learn More
n-Pentilciclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409247
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11409247 2 g 2 g
11419247 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11409247
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21326.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4292-92-6 | C11H22 | 154.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4292-92-6
Fórmula molecular C11H22
Peso molecular (g/mol) 154.297
Número MDL MFCD00019402
Clave InChI HLTMUYBTNSVOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-amylcyclohexane, cyclohexane, pentyl, 1-cyclohexylpentane, n-pentylcyclohexane, amylcyclohexane, cyclohexane, n-pentyl, pentyl-cyclohexane, n-amyl cyclohexane, acmc-209jru, pentane, 1-cyclohexyl
PubChem CID 20284
Nombre IUPAC Pentilciclohexano
SMILES CCCCCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentylcyclohexane
Punto de fusión -58°C
Densidad 0.8
Punto de ebullición 202°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.4445
Cantidad 2 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.3
Porcentaje de pureza 98%