Learn More
n-Pentilbenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492368 25 g 25 g
11408770 5 g 5 g
11402378 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15734.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 538-68-1 | C11H16 | 148.249 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-68-1
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.249
Número MDL MFCD00009502
Clave InChI PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylpentane, n-pentylbenzene, amylbenzene, n-amylbenzene, benzene, pentyl, 1-pentylbenzene, 1-phenyl-n-pentane, pentane, 1-phenyl, pentyl-benzene, pentane, phenyl
PubChem CID 10864
Nombre IUPAC pentilbenceno
SMILES CCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentylbenzene
Punto de fusión -75°C
Densidad 0.863
Punto de ebullición 204°C to 205°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 1904359
Índice Merck 14,600
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza 96%