Learn More
n-pentadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10283032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10283032 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10606142 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10063613 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10283032 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129820250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-62-9
Fórmula molecular C15H32
Peso molecular (g/mol) 212.42
Número MDL MFCD00008990
Clave InChI YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
Nombre IUPAC pentadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentadecane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 9.9°C
Densidad 0.7730g/mL
Punto de ebullición 270.0°C
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)13CH3
Índice de refracción 1.4307 to 1.4327
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 172
Gravedad específica 0.773
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.42
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Pentadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.