Learn More
n-pentadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
50 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494113 250 g 250 g
11458720 25 g 25 g
11484113 50 g 50 g
11468720 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11494113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10336.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-62-9 | C15H32 | 212.42 g/mol
n-pentadecane is used as a reference substance for gas chromatography. It is also used as standard materials for the determination of combustion quality of diesel. It is involved in the organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-pentadecano se utiliza como sustancia de referencia para la cromatografía de gases. También se utiliza como materiales estándar para la determinación de la calidad de combustión del diésel. Participa en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-62-9
Fórmula molecular C15H32
Peso molecular (g/mol) 212.42
Número MDL MFCD00008990
Clave InChI YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-pentadecane, pentadekan, unii-16h6k2s8m2, ch3-ch2 13-ch3, mys, pentadecane, analytical standard, pentadecan, medicinal plant, pentadecyl group, pentadecane, n
PubChem CID 12391
ChEBI CHEBI:28897
Nombre IUPAC pentadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Pentadecane
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 0.769
Punto de ebullición 269°C to 270°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 250 g
Beilstein 1698194
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.42
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Pentadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecane