Learn More
n-Octilbenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430103 500 g 500 g
11410103 25 g 25 g
11420103 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12138.36
Solicitar formato a granel o personalizado
n-octylbenzene is used as a solvent to study the self-assembly of derivatives of tetrathiafulvalene (TTF) on graphite and their visualization by scanning tunnelling microscopy (STM). It is also involved in the study the effects and substitution of these compounds. It is also used to prepare charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-octilbenceno se utiliza como disolvente para estudiar el autoensamblaje de los derivados del tetratiafulvaleno (TTF) sobre grafito y su visualización mediante de microscopía de túnel de barrido (STM). También participa en el estudio de los efectos y la sustitución de estos compuestos. También se utiliza para preparar complejos de carga-transferencia con fluoranilo y 1,3,5-trinitrobenceno.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2189-60-8
Fórmula molecular C14H22
Peso molecular (g/mol) 190.33
Número MDL MFCD00009564
Clave InChI CDKDZKXSXLNROY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octylbenzene, 1-phenyloctane, benzene, octyl, phenyloctane, octane, 1-phenyl, octyl-benzene, 1-octylbenzene, octyl benzene, 4-octylbenzene, acmc-1cplg
PubChem CID 16607
Nombre IUPAC octilbenceno
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octylbenzene
Punto de fusión -36°C
Densidad 0.854
Punto de ebullición 264°C to 265°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.484
Cantidad 500 g
Beilstein 1906253
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza 99%