Learn More
n-Octil-β-D-glucopiranósido (polvo cristalino blanco), Fisher BioReagents
Código de producto. 10326843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de polipropileno ámbar
Microtubo de polietileno
Microtubo de polipropileno
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10326843 5 g Frasco de polipropileno ámbar 5 g
10214873 500 mg Microtubo de polietileno 500 miligramos
10071693 1 g Microtubo de polipropileno 1 g
10071073 25 g Frasco de polipropileno ámbar 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10326843 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5855
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
El n-octil-β-D-glucopiranósido es un detergente no iónico altamente purificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14H28O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Número MDL MFCD00063288
Clave InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Absorbancia 0,3 máximos a 260 nm
Nombre del producto químico o material n-Octyl-β-D-Glucopyranoside
Color Blanco
Forma física Polvo/Sólido
Punto de fusión de 105 °C
Cantidad 5 g
Envase Frasco de polipropileno ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Rotación específica -28,0 a -32,0° (+ o -)
Índice Merck 15, 6857
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.4