Learn More
n-Octil-β-D-glucopiranósido, MP Biomedicals™
Código de producto. 17811371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17811371 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17811371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215005401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.00€
    98.70€ / 1 g
    Ahorro 5.30€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
n-Octil-β-D-glucopiranósido, > 98%, polvo blanco, detergente no iónico para proteína de membrana.
  • Detergente alquil-glucósido no iónico utilizado comúnmente en la solubilización de proteínas de membrana y fosfolípidos.
  • Se utiliza en relaciones molar dependientes para la solubilización de las bicapas de fosfatidilcolina.
  • Se utiliza para la cristalización de proteínas, así como para la mejora de la separación de oligosacáridos a partir de glicoproteínas mediante la endoglucosidasa F.
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14H28O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Número MDL MFCD00063288
Clave InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Sinónimo n-Octyl-b-D-glucoside, OGP
PubChem CID 62852
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(octiloxi)oxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl-β-D-glucopyranoside
Color Blanco
Nombre de nota Biología molecular
Forma física Polvo
Punto de fusión 89 °C a 100 °C (Literatura)
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Rotación específica -31 ±3° (c=5, agua)
Beilstein 84118
Información de solubilidad Soluble en agua (10mg/mL - solución clara incolora).