Learn More
n-Octilo-beta-D-glucopiranósido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318006 250 mg 250 miligramos
11308006 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11318006 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L13259.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, is used as non-ionic dialyzable detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-Bromo-4′-(dietilamino)acetofenona, se utiliza como detergente dializable no iónico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al calor y la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14H28O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Número MDL MFCD00063288
Clave InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Sinónimo octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-octoxioxano-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Punto de fusión 103°C to 104°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 84118
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −31° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.37