Learn More
n-Octil-beta-D-glucopiranósido, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478719 1 g 1 g
15488719 5 g 5 g
15498719 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67390.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.31€
    69.65€ / 1 g
    Ahorro 12.66€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 29836-26-8 | C14H28O6 | 292.37 g/mol
It is used for the solubilization and reconstitution of membrane-bound proteins. The high critical micelle concentration (0.7%) of n-octylglucoside facilitates ready removal from final protein extracts by dialysis or gel filtration. n-Octylglucoside can be used in 2D electrophoresis and to improve selectivity of immunoprecipitation of phosphotyrosine modified proteins. Also useful in 2D electrophoresis and in an immunoprecipitation buffer for the immunopurification of phospho-tyrosine peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la solubilización y reconstitución de proteínas de membrana unida. La alta concentración crítica de micelas (0,7 %) de n-octilglucósido facilita la eliminación sencilla de los extractos proteicos finales mediante diálisis o filtración en gel. El n-octilglucósido se puede utilizar en electroforesis en 2D y para mejorar la selectividad de la inmunoprecipitación de proteínas modificadas con fosfotirosina. También es útil en la electroforesis en 2D y en un tampón de inmunoprecipitación para la inmunopurificación de péptidos fosfo-tirosina.
Solubilidad
Soluble en DMSO, metanol y agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor. Almacenar en gas inerte. Almacenar en el refrigerador a – 20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29836-26-8
Fórmula molecular C14H28O6
Peso molecular (g/mol) 292.37
Número MDL MFCD00063288
Clave InChI HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Sinónimo octyl-beta-d-glucopyranoside, b-octylglucoside, octyl beta-d-glucopyranoside, octyl beta-d-glucoside, octyl glucoside, n-octyl-beta-d-glucoside, octyl b-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-octyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, unii-v109wut6rl, n-octyl glucoside
PubChem CID 62852
SMILES CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octyl-beta-D-glucopyranoside
Punto de fusión 103°C to 104°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 84118
Sensibilidad Very Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol and water.
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-(octiloxi)oxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.37
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo