Learn More
n-octano, + 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10592374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10592374 1 L 1 LT
13188633 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10592374 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396900010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    491.00€ / 1 litros
    Ahorro 44.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 111-65-9 | C8H18 | 114.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-65-9
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.23
Número MDL MFCD00009556
Clave InChI TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
Nombre IUPAC octano
SMILES CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octane
Nombre de nota Extra Dry
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -57.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7080g/mL
Punto de ebullición 125.0°C to 127.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3(CH2)6CH3
Índice de refracción 1.3965 to 1.3985
Cantidad 1 L
Número UN 1262
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Índice Merck 15, 6838
Gravedad específica 0.708
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0007g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone, freely miscible with ether, benzene, petroleum, ether and gasoline
Viscosidad 0.55 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra seco
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.