Learn More
n-octadecano, téc., 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498390 1 kg 1 Kg
11488390 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11498390 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044301.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.94€
    70.65€ / 1 Kg
    Ahorro 15.29€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-octadecane is used as a solvent, a lubricant, transformer oil and an anti-corrosion agent. It is also used in paraffin and as a chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-45-3
Fórmula molecular C18H38
Peso molecular (g/mol) 254.502
Número MDL MFCD00009007
Clave InChI RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
Nombre IUPAC octadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Octadecane
Punto de fusión 28°C
Color Blanco
Densidad 0.782 g/mL
Punto de ebullición 317°C
Temperatura de inflamación 166°C (330°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.439
Cantidad 1 kg
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.5
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Masa cristalina/fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Octadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane