Learn More
n-octadecano-d38, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Octadecane-d38 |
| CAS | 16416-31-2 |
| Fórmula molecular | C18D38 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Octadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d38 (ACI), Octadecane-d38 (8CI, 9CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-Octatriacontadeuteriooctadecane, n-Octadecane-d38, Octadecane-D38 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | octadecano-d38 |
| Peso molecular (g/mol) | 292.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.54 g/mol |