Learn More
n-octadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358307 100 g 100 g
11348307 500 g 500 g
11338307 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11358307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031954.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 593-45-3 | C18H38 | 254.502 g/mol
n-octadecane is used as solvent, lubricant, transformer oil and anti-corrosion agents. It is also used in paraffin as well as chemical intermediate in organic synthesis. It plays an important role in pheromones as a chemical messenger. N-Octadecane/ molecular sieve 5A composites find application as thermal storage material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 593-45-3
Fórmula molecular C18H38
Peso molecular (g/mol) 254.502
Número MDL MFCD00009007
Clave InChI RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octadecane, octadecan, unii-n102p6haiu, n102p6haiu, octadecane, octadecane, analytical standard, octadecane, n, oktadekan, ccris 681, stearyl group
PubChem CID 11635
ChEBI CHEBI:32926
Nombre IUPAC octadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material n-Octadecane
Punto de fusión 28°C
Densidad 0.782 g/mL
Punto de ebullición 317°C
Temperatura de inflamación 166°C (330°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.439
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone,ether and petroleum ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.5
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina/fusión
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • n-Octadecane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Hazard Statement
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecane