Learn More
n-octacosano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388968 50 g 50 g
11368968 10 g 10 g
11378968 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11388968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042460.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 630-02-4 | C28H58 | 394.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-02-4
Fórmula molecular C28H58
Peso molecular (g/mol) 394.77
Número MDL MFCD00009355
Clave InChI ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octacosane, n-octcosane, unii-vff49836p8, ch3-ch2 26-ch3, octacosane, analytical standard, ccris 680, octacosane, n, octacosane, heptacosane, methyl, n-octacosane 10g
PubChem CID 12408
ChEBI CHEBI:32943
Nombre IUPAC octacosano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Nombre del producto químico o material n-Octacosane
Punto de fusión 61°C to 63°C
Punto de ebullición 440°C
Temperatura de inflamación 227°C (441°F)
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,acetone,benzene,and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.77
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.