Learn More
n-Nonilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449030 250 g 250 g
11429030 10 g 10 g
11439030 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449030 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12957.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1081-77-2 | C15H24 | 204.357 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1081-77-2
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.357
Número MDL MFCD00009575
Clave InChI LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenylnonane, benzene, nonyl, n-nonylbenzene, nonane, 1-phenyl, 1-nonylbenzene, unii-58ak68ov26, benzene, c6-12-alkyl derivs., n-nonyl benzene, phenyl-nonane, c6-c12 alkylbenzene
PubChem CID 14126
Nombre IUPAC nonilbenceno
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonylbenzene
Densidad 0.858
Punto de ebullición 281°C to 283°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.483
Cantidad 250 g
Beilstein 1907173
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.36
Porcentaje de pureza 97%