Learn More
n-nonano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433247 500 mL 500 ml
11423247 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11433247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16177.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 111-84-2 | C9H20 | 128.259 g/mol
Nonane is used in organic synthesis, as a solvent, as a distillation chaser and as a fuel additive. It is also used in biodegradable detergent. It is an active ingredient of such petroleum fractions as varnish makers and painter naphtha, 140 flash, stoddard solvents and in gasoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nonano se utiliza en síntesis orgánica, como disolvente, como producto de destilación y como aditivo de combustible. También se utiliza en detergentes biodegradables. Es un ingrediente activo de fracciones de petróleo tales como nafta de fabricantes de barnices y pintores, 140 flash, disolventes de Stoddard y gasolina.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, acetona, benceno, cloroformo y peróxido de hidrógeno. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-84-2
Fórmula molecular C9H20
Peso molecular (g/mol) 128.259
Número MDL MFCD00009574
Clave InChI BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
Nombre IUPAC nonano
SMILES CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonane
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.718
Punto de ebullición 150°C to 152°C
Temperatura de inflamación 31°C (87°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH3
Índice de refracción 1.4054
Cantidad 500 mL
Número UN UN1920
Beilstein 1696917
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and hydrogen peroxide. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.26
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Nonane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonane