Learn More
n-nonano, 99 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10755642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10755642 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10755642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    145.00€ / 100 ml
    Ahorro 13.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 111-84-2 | C9H20 | 128.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonane
CAS 111-84-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -53.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7180g/mL
Punto de ebullición 151.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H20
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH3
Índice de refracción 1.4040 to 1.4060
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Gravedad específica 0.718
Sinónimo n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in benzene, acetone, chloroform
Clave InChI BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCC
Nombre IUPAC nonano
Peso molecular (g/mol) 128.26
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido