Learn More
n-nonadecano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357555 100 g 100 g
11347555 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11357555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05701.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 629-92-5 | C19H40 | 268.529 g/mol
n-Nonadecane is used as a fragrance agent in cosmetics and perfumes. It is used by egg parasitoid Trissolcus basalis to discriminate between female and male hosts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El n-nonadecano se utiliza como agente aromático en alimentos y cosméticos. Es utilizado por el parasitoide del huevo Trissolcus basalis para discriminar entre huéspedes femeninos y masculinos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, hexano.
Notas
Conservar alejado de agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-92-5
Fórmula molecular C19H40
Peso molecular (g/mol) 268.529
Número MDL MFCD00009012
Clave InChI LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID 12401
ChEBI CHEBI:32927
Nombre IUPAC Nonadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Nonadecane
Punto de fusión 32°C to 34°C
Densidad 0.786
Punto de ebullición 330°C to 331°C
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Índice de refracción 1.441
Cantidad 100 g
Beilstein 1742892
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.53
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nonadecane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonadecane