Learn More
N-n-Octil-D-glucamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437198 250 mg 250 miligramos
15427198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60709.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23323-37-7
Fórmula molecular C14H31NO5
Peso molecular (g/mol) 293.404
Número MDL MFCD00134352
Clave InChI ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Sinónimo n-octyl-d-glucamine, n-octylglucamine, 1-deoxy-1-octylamino-d-glucitol, 2r,3r,4r,5s-6-octylamino hexane-1,2,3,4,5-pentaol, n-n-octyl-d-glucamine, 1-octylamino-1-deoxy-d-glucitol, 1-deoxy-1-n-octylamino-d-glucitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-octylamino, 1-deoxy-1-octylamine-d-glucitol, 2r,3r,4r,5s-6-octylamino hexane-1,2,3,4,5-pentol
PubChem CID 90064
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(octilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CCCCCCCCNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-n-Octyl-D-glucamine
Punto de fusión 121°C to 124°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −15° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.4
Porcentaje de pureza 98%