Learn More
N,N,Nft.,Nft.-tetrametiletilendiamina, grado reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496491 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Código de producto. Cantidad
11496491 50 mL
1 options
Código de producto. 11496491 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219401950
 Artículo restringido
En stock
La N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina es una base de amina terciaria
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Densidad 0,775g/mL a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo Aproximadamente el 99%
Fórmula molecular C6H16N2
Número MDL MFCD00008335
Cantidad 50 mL
Sinónimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clave InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.208
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Líquidos