Learn More
N,N,N'-Trimetiletilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398277 5 g 5 g
11308287 1 g 1 g
11318287 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031785.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Utilizado como precursor en la síntesis de un nuevo surfactante gemini, es decir, N,N-dimetil-N-{2-[N'-metil-N'-(3-sulfopropil)-alquilamonio]etil}-1-bromuros de alquilamonio. También se utiliza como componente amina para la formación in situ de alcoóxidos alfa-amino. Participa en la síntesis de N,N'-dimetil-N'-(2-hidroxi-aetil)-aetilendiamina.
N,N,N'-Trimethylethylenediamine is used as a precursor in the synthesis of a novel gemini surfactant viz. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammonium bromides. It is also used as an amine component for in-situ formation of alpha-amino alkoxides. Further, it is involved in the synthesis of N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
  • Utilizado como precursor en la síntesis de nuevos surfactantes gemini, es decir, N,N-dimetil-N-{2-[N'-metil-N'-(3-sulfopropil)-alquilamonio]etil}-1-bromuros de alquilamonio.
  • Se utiliza como componente amina para la formación in situ de alcoóxidos alfa-amino Participa en la síntesis de N,N'-dimetil-N'-(2-hidroxi-aetil)-aetilendiamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-25-6
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.181
Número MDL MFCD00014874
Clave InChI HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
PubChem CID 67338
Nombre IUPAC N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
SMILES CNCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Densidad 0.804 g/mL
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Temperatura de inflamación 9°C (49°F)
Olor Amine-like
Fórmula lineal (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Índice de refracción 1.419
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido